Learn More
Thermo Scientific™ Kits préassemblés National Scientific™ Target™ DP™
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Septum:
PTFE / caoutchouc rouge
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE / silicone / PTFE
Septa en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Couleur:
Transparent
Verre ambré avec étiquette d’identification
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les kits préassemblés National Scientific Target DP™ contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur (joint) | Red |
| Description | PTFE/red rubber septa; Clear glass I-D |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Glass |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / caoutchouc rouge |
| Taille du bouchon | 9 - 425mm |
| Marking Spot | Oui |