Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis National Scientific™ avec septa encollés ;
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
38.60€ - 69.68€
Spécification
Matériau | PTFE, Silicone, polypropylène |
---|---|
Septum | Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po |
Gamme de produits | National™ |
Code produit | Marque | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10006704
|
Thermo Scientific™
C4013-65A |
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po | Non |
38.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12423678
|
Thermo Scientific™
C4010-69A |
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po | oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12413678
|
Thermo Scientific™
C4010-68A |
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10096454
|
Thermo Scientific™
C4015-69A |
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po | oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
- Septa et bouchons en polypropylène encollés ensemble de façon à former un système solidaire
- Évite que les septa ne s’enfoncent
- Disponible avec un choix de filetages GPI et septa pré-fendus facilitant la pénétration des aiguilles de faible épaisseur
Spécification
PTFE, Silicone, polypropylène | |
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po | |
National™ |