Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage silanisés National Scientific™
Code produit. 12468686
Click to view available options
Volume (métrique):
8mL
12mL
40mL
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 12468686
Marque: Thermo Scientific™ B7999S12A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons d’échantillonnage silanisés National Scientific™ sont réalisés en verre borosilicaté de qualité supérieure transparent ou ambré.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ambre ; 12mL
Diamètre (métrique) externe 19mm
Matériau verre
Volume (métrique) 12mL
Hauteur (métrique) 65 mm
Taille du bouchon 15-425