Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir National Target LoVial™—large ouverture 2 ml, 12 x 32 mm
Code produit. 12463718
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
2.5 ml
Volume (métrique) de travail:
1.5 ml
1.8 ml
2.3 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Type:
Flacon I-D en verre ambré désactivé Kimshield
Flacon I-D en verre transparent désactivé Kimshield
Code produit. 12463718
Marque: Thermo Scientific™ C40111240
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons à sertir Thermo Scientific™ National Target LoVial sont conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage.
Les flacons à sertir Thermo Scientific™ National Target LoVial sont conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage.
  • S’adaptent à tous les échantillonneurs automatiques pouvant accueillir des flacons de 12 × 32 mm
  • Verre transparent borosilicaté de type 1, classe A ou verre ambré 51A
  • Fond uniformément plat pour plus de sécurité en cas d’utilisation d’inserts
  • Les flacons I-D™ sont dotés d’étiquettes inscriptibles pourvues de graduations.
  • Les flacons à sertir Target Colorband™ présentent des graduations à code couleur et une étiquette.
  • Les flacons avec une finition à sertir de 11 mm nécessitent des bouchons à joint en aluminium.
  • Les flacons à sertir / clipser peuvent être utilisés avec des joints en aluminium de 11 mm ou des bouchons à clipser Snap-It™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à sertir en verre transparent de 2.5 ml—hauteur de flacon 40 mm
Volume (métrique) 2.5 ml
Volume (métrique) de travail 2.3 ml