Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à clipser National Target™ à ouverture large
Click to view available options
Type:
Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre ambré Micro-V™
Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre transparent Micro-V™
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les flacons à bouchon à clipser Thermo Scientific™ National Target à ouverture large sont plus faciles à remplir et offrent une zone cible plus large pour l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
- Flacons de 2 ml, 12 x 32 mm à anneau à clipser / sertir
- Compatibles avec les échantillonneurs automatiques à rotation ou robotiques
- Les flacons I-D™ sont dotés d’étiquettes inscriptibles pourvues de graduations à 0.5, 1.0 et 1.5 ml
- Les flacons Target Snap-It™ peuvent être utilisés avec des bouchons à clipser ou avec des bouchons à sertir en aluminium.
- S’adaptent à tous les échantillonneurs automatiques pouvant accueillir des flacons de 12 × 32 mm
- Verre transparent borosilicaté 33 de qualité supérieure (type 1, classe A) ou verre ambré 51A
- Fond uniformément plat pour plus de sécurité en cas d’utilisation d’inserts
Spécification
Spécification
| Description | Flacon de micro-échantillonnage à clipser Micro-V en verre ambré |
| Volume (métrique) | 15 µl |
| Volume (métrique) résiduel | 15 μl |
| Type | Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre ambré Micro-V™ |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction