Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à clipser National Target™ à ouverture large
Click to view available options
Type:
Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre ambré Micro-V™
Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre transparent Micro-V™
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les flacons à bouchon à clipser Thermo Scientific™ National Target à ouverture large sont plus faciles à remplir et offrent une zone cible plus large pour l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
- Flacons à sertir/clipser de 2 ml, 12 x 32mm
- Adaptés aux échantillonneurs automatiques rotatifs ou à bras robotisé
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible reportant les graduations 0,5, 1,0 et 1,5 ml
- Les flacons Target Snap-It™ peuvent être utilisés avec des capsules à clipser ou des capsules à sertir en aluminium
- Adapté à la plupart des échantillonneurs automatiques qui peuvent accueillir le format de flacon 12 × 32 mm
- Verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) ou verre ambré 51A
- Fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts
Spécification
Spécification
| Description | Flacon de micro-échantillonnage à clipser Micro-V en verre transparent |
| Volume (métrique) | 15 µl |
| Volume (métrique) résiduel | 15 μl |
| Type | Flacon de micro-échantillonnage Snap-It en verre transparent Micro-V™ |