Learn More
Thermo Scientific™ Kits National Target™ Snap-It™
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
clair
Couleur:
I-D transparent
Transparent
Septum:
PTFE / silicone, préfendu
PTFE / caoutchouc rouge
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les kits pratiques Thermo Scientific™ National Target Snap-It contiennent des flacons et des bouchons Snap-It à septa préinstallés dans des plateaux de stockage.
- Flacons de 2 ml ,12 × 32 mm
- Choix de flacons et de joints préassemblés avec septa
- Conditionnés dans des plateaux de stockage pour paillasse
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons à clipser avec septa préinstallés
- Tous les articles sont protégés de la poussière
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | clair |
| Description | Verre transparent ; Septum : PTFE / silicone, préfendu |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | Oui |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / silicone, préfendu |
| Matériau du bouchon | PTFE, silicone |
| Marking Spot | Non |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction