Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons, bouchons et septa non-assemblés National Scientific™ Target™
Code produit. 12443688
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Septum:
Encollé en PTFE / silicone, préfendu
PTFE non assemblé
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE / silicone
PTFE / silicone, préfendu
Couleur:
Ambré
I-D ambré
I-D transparent
Transparent, silanisé
clair
Matériau:
PTFE
Verre
Verre silanisé
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12443688
Marque: Thermo Scientific™ C401089W
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kit pratiques non-assemblés National Scientific Target™ permettent de conserver à portée de main et à l’abri de la poussière flacons, bouchons et septa.
  • Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
  • Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
  • Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
  • Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu clair
Couleur (joint) Red/White/Red
Description Verre transparent ; Étiquette d’identification ; Bouchon bleu clair, septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge ; 2 ml
Couleur I-D transparent
Matériau Verre
Pré-fendu No
Volume (métrique) 2 ml
Septum PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Marking Spot Oui