Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons, bouchons et septa non-assemblés National Scientific™ Target™
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Septum:
Encollé en PTFE / silicone, préfendu
PTFE non assemblé
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE / silicone
PTFE / silicone, préfendu
Couleur:
Ambré
I-D ambré
I-D transparent
Transparent, silanisé
clair
Matériau:
PTFE
Verre
Verre silanisé
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les kit pratiques non-assemblés National Scientific Target™ permettent de conserver à portée de main et à l’abri de la poussière flacons, bouchons et septa.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu clair |
| Description | Verre transparent ; Étiquette d’identification ; Bouchon bleu clair, septum en PTFE blanc ; 2 ml |
| Couleur | I-D transparent |
| Matériau | PTFE |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE non assemblé |
| Marking Spot | Oui |