Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à ouverture large non assemblés National Target LoVial™
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
Septum:
PTFE / CR avec insert C4011-630
PTFE / silicone
PTFE / caoutchouc rouge
Couleur:
Ambré
I-D ambré
Transparent
Type de goulot:
Étalon
Large
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Description
Conservez l’ensemble des flacons et des capsules à sertir compatibles à portée de main et à l’abri de la poussière grâce aux kits de flacons à ouverture large non assemblés Thermo Scientific™ National Target LoVial.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons en aluminium argent avec septa préinstallés
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Argent |
| Description | Verre transparent ; Bouchon phénolique noir ; Septum en PTFE / silicone ; Joint argenté, septum en PTFE / silicone ; 2 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / silicone |
| Type de goulot | Étalon |
| Matériau du bouchon | Aluminium |