Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à convection naturelle avec régulateur SingleDISPLAY
Code produit. 12825853 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12825853
Marque: Memmert™ SN450
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisez un grand nombre de récipients et d’instruments grâce à ce stérilisateur à air chaud. Les stérilisateurs à air chaud à convection naturelle Memmert™ avec SingleDISPLAY permettent le réglage de l’admission d’air frais préchauffé par commande du clapet d’air par incréments de 10 %. Plus sûr que la désinfection.
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • SingleDISPLAY offre un régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec écran couleur TFT haute définition
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Réglage de la température (en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit), position du clapet d’air, heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
Spécification
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC
Capacité (métrique) 449 L
Type Stérilisateur à air chaud à convection naturelle
Affichage TFT
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 160°C
Matériau Acier inoxydable, acier
Modèle SN450
Dimensions (L x l x H) 1224 x 1247 x 784 mm
Longueur (métrique) 784 mm
Largeur (métrique) 1224 mm
Largeur (métrique) intérieure 1040 mm
Hauteur (métrique) 1247 mm
Hauteur (métrique) intérieure 720 mm
Profondeur (métrique) 784 mm
Alimentation électrique 4 V triphasé / N 50/60 Hz
Tension 400 V
Puissance 5.8 kW
Fréquence 50 / 60 Hz