Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à convection naturelle avec régulateur SingleDISPLAY
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
- SingleDISPLAY offre un régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec écran couleur TFT haute définition
- Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
- Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
- Trois valeurs de température sélectionnables au choix
- Réglage de la température (en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit), position du clapet d’air, heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, cUL, DVE, EAC |
| Capacité (métrique) | 749 L |
| Type | Stérilisateur à air chaud à convection naturelle |
| Affichage | TFT |
| À utiliser avec (application) | Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation |
| Comprend | Certificat d’étalonnage des travaux pour 160°C |
| Matériau | Acier inoxydable, acier |
| Modèle | SN750 |
| Dimensions (L x l x H) | 1224 x 1720 x 784 mm |
| Longueur (métrique) | 784 mm |
| Afficher plus |