Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à convection naturelle avec régulateur SingleDISPLAY
Code produit. 12875843 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12875843
Marque: Memmert™ SN30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisez un grand nombre de récipients et d’instruments grâce à ce stérilisateur à air chaud. Les stérilisateurs à air chaud à convection naturelle Memmert™ avec SingleDISPLAY permettent le réglage de l’admission d’air frais préchauffé par commande du clapet d’air par incréments de 10 %. Plus sûr que la désinfection.
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • SingleDISPLAY offre un régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec écran couleur TFT haute définition
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Réglage de la température (en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit), position du clapet d’air, heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
Spécification
Certifications/Conformité CE, cUL, DVE, EAC
Capacité (métrique) 32 L
Type Stérilisateur à air chaud à convection naturelle
Affichage TFT
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux
Matériau Acier inoxydable
Modèle SN30
Dimensions (L x l x H) 585 x 704 x 250 mm
Longueur (métrique) 434 mm
Largeur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) intérieure 400 mm
Hauteur (métrique) 704 mm
Hauteur (métrique) intérieure 320 mm
Profondeur (métrique) 434 mm
Profondeur (métrique) intérieure 250 mm
Poids à l’expédition (métrique) 48 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1600 W
Fréquence 50 / 60 Hz