Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à convection naturelle avec régulateur SingleDISPLAY
Code produit. p-8002390 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12895843
Marque: Memmert™ SN110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisez un grand nombre de récipients et d’instruments grâce à ce stérilisateur à air chaud. Les stérilisateurs à air chaud à convection naturelle Memmert™ avec SingleDISPLAY permettent le réglage de l’admission d’air frais préchauffé par commande du clapet d’air par incréments de 10 %. Plus sûr que la désinfection.
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • SingleDISPLAY offre un régulateur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec écran couleur TFT haute définition
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Réglage de la température (en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit), position du clapet d’air, heure du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité (métrique) 108 L
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux
Modèle SN110
Largeur (métrique) 745 mm
Largeur (métrique) intérieure 560 mm
Hauteur (métrique) 864 mm
Hauteur (métrique) intérieure 480 mm
Profondeur (métrique) 584 mm
Profondeur (métrique) intérieure 400 mm
Poids à l’expédition (métrique) 78 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 2,2/2,8 kW
Fréquence 50 / 60 Hz