Learn More
Fisherbrand™ Flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel avec bouchons revêtus de mousse de PE en polypropylène blanc
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
Finition de col:
38-400
43-400
Unit Size:
250 pièces
500 pièces
Description
- Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse.
- Les flacons sont dotés d’une ouverture à col large, idéale pour l’échantillonnage de solides et de poudres.
- Le PEHD offre une excellente protection contre l’humidité et résiste aux chocs.
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition.
- Le PEHD offre une protection contre l’humidité et résiste aux chocs
- Les bouchons en polypropylène dotés de revêtements en polyéthylène expansé offrent une bonne résistance chimique, notamment aux acides, alcools, alcalis, produits aqueux, produits cosmétiques, huiles domestiques et solvants
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe du col | 35 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 31 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 97 mm |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | 500 Pk. |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 38-400 |
| Closure Included | Oui |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction