Learn More
Fisherbrand™ Flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel avec bouchons revêtus de mousse de PE en polypropylène blanc
Code produit. p-7144786 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
Finition de col:
38-400
43-400
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 16184537
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le polyéthylène haute densité, couleur naturelle, offre une bonne résistance chimique, tandis que l’ouverture à col large est idéale pour le stockage des solides
  • Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse.
  • Les flacons sont dotés d’une ouverture à col large, idéale pour l’échantillonnage de solides et de poudres.
  • Le PEHD offre une excellente protection contre l’humidité et résiste aux chocs.
  • Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition.
  • Le PEHD offre une protection contre l’humidité et résiste aux chocs
  • Les bouchons en polypropylène dotés de revêtements en polyéthylène expansé offrent une bonne résistance chimique, notamment aux acides, alcools, alcalis, produits aqueux, produits cosmétiques, huiles domestiques et solvants
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 35 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 31 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 97 mm
Matériau HDPE
Quantité 500 Pk.
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de produit Flacon rectangulaire
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 50 mm