Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs droits filetés en polypropylène naturel
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/4-18 de filetage mâle UNF
1/4-28 de filetage NPT mâle
1/8-27 de filetage NPT mâle
Taille du port:
Raccord 3 mm (1/4 po)
Raccord 3 mm (3/16 po)
Raccord 3 mm (5/32 po)
Conditionnement:
25 pièces
Beschreibung
- Économique et fiable
- Jusqu’à 125 psi sans pince
- Contient des matériaux de coulisse recyclés
- Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Taille du port | Raccord 3 mm (5/32 po) |
| Diamètre du filetage | 1/8-27 de filetage NPT mâle |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Connecteur droit fileté |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur