Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons à jupe rabattable en caoutchouc naturel
Click to view available options
:
Hauteur : 10 mmH / 20 mmH ; diamètre : de 12,3 à 15,6mm
Description
- Les bouchons sont flexibles et offrent un joint complet et une bonne adhérence
- Qualité gris-bleu : en caoutchouc naturel
- Résistance à la température de -35 à +70°C (120°C dans des conditions de chaleur humide)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 12.3 à 15.6 mm |
| Hauteur (métrique) | 10 mm (H)/20 mm (H) |
| Quantité | 50/boîte |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon à jupe rabattable |
| Stopper Number | 12.7D |