Learn More
Deutsch Neumann™ Poires pour pipette de sécurité en caoutchouc
Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Les poires pour pipette de sécurité en caoutchouc Deutsch Neumann™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.
7.30€ - 12.85€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Type | Remplisseur de pipettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Pour un pipetage confortable des agents toxiques et corrosifs contenant des bactéries et des substances malodorantes |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10418882
|
Deutsch Neumann™
4700002 |
Universal 2 |
7.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10313441
|
Deutsch Neumann™
4700001 |
Étalon 1 |
12.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Seulement deux points de fonctionnement
- Résistance à la traction et résilience exceptionnelles
- La pipette de sécurité la plus simple disponible est la pipette de conception à une seule main
Spécification
Rouge | |
Remplisseur de pipettes de sécurité | |
1/boîte |
Caoutchouc naturel | |
Pour un pipetage confortable des agents toxiques et corrosifs contenant des bactéries et des substances malodorantes |