Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons en caoutchouc naturel
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Quantité:
10/boîte
100/boîte
20/boîte
5/boîte
50/boîte
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
100 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
- Résistance à la température de -35 à +70°C (120°C dans des conditions humides)
- Norme DIN 18271
- Couleur gris-bleu
Specifications
Specifications
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 100/boîte |
| Couleur | Bleu |
| Diameter (Metric) Bottom | 4 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 8 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |
| Stopper Number | 8D |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction