Learn More
Neville and More™ Bouchons en caoutchouc naturel
Code produit. 14820482
Click to view available options
Filetage (métrique):
38 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 14820482
Marque: Neville and More™ 300374
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilite la conservation des liquides dans les tubes à essai ou les flacons.
  • Bouchons
  • Idéaux pour conserver les liquides dans divers flacons, cuves et consommables de laboratoire
  • Ajustement parfait
  • Non réactifs
  • Matériau : Caoutchouc chlorobutyle
Spécification
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) Retient les liquides
Matériau Caoutchouc naturel
Nbre par carton 100
Filetage (métrique) 38 mm
Finition de col 38 mm
Type de produit Bouchon
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai, flacon en verre, consommables de laboratoire
Taille du bouchon 4 cm