Learn More
Navitoclax, MedChemExpress
Code produit. 16459746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16459746
Marque: Medchem Express HY10087
MedChemExpress Navitoclax (ABT-263) is a potent and orally active Bcl-2 family protein inhibitor that binds to multiple anti-apoptotic Bcl-2 family proteins, such as Bcl-xL, Bcl-2 and Bcl-w, with a Ki of less than 1 nM.
Navitoclax (ABT-263) is a potent and orally active Bcl-2 family protein inhibitor that binds to multiple anti-apoptotic Bcl-2 family proteins, such as Bcl-xL, Bcl-2 and Bcl-w, with a Ki of less than 1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Navitoclax
CAS 923564-51-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C47H55ClF3N5O6S3
Quantité 50 mg
Synonyme ABT-263
Informations sur la solubilité DMF : ≥ 100 mg/mL (102.61 mM) ∣DMSO : 75 mg/mL (76.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(S(NC(C2=CC=C(N3CCN(CC4=C(CCC(C)(C4)C)C5=CC=C(Cl)C=C5)CC3)C=C2)=O)(=O)=O)=CC=C1N[C@H](CCN6CCOCC6)CSC7=CC=CC=C7)(C(F)(F)F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 974.61
Poids de la formule 974.61
Pourcentage de pureté 96.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.