Learn More
Nazartinib S-enantiomer, MedChemExpress
Code produit. 16430186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
Code produit. 16430186
Marque: Medchem Express HY12872B
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nazartinib S-enantiomer
CAS 1508256-20-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H31ClN6O2
Quantité 2 mg
Synonyme EGF816 (S-enantiomer)
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (101.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NC=C1)NC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N2[C@@H]4CN(C(/C=C/CN(C)C)=O)CCCC4
Poids moléculaire (g/mol) 495.02
Poids de la formule 495.02
Pourcentage de pureté 98.66%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.