missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris™ NBC 6
NLRP3 inflammasome inhibitor
249.45€ - 942.74€
Spécification
Nom chimique ou matériau | (T4)-[2-Acetyl-4,4,4-trichloro-3-(imino-κN)butanamidito-κO]diphenylboron |
---|---|
CAS | 2068818-02-8 |
Cible | Inflammasomes Inhibitors |
Formule moléculaire | C18H16BCl3N2O2 |
Pureté | 98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18707066
|
Tocris™
6925/10 |
10 mg |
249.45€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18737476
|
Tocris™
6925/50 |
50 mg |
942.74€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NLRP3 inflammasome inhibitor (IC50 = 574 nM). Inhibits nigericin-induced inflammasome activation in THP-1 cells and Imiquimod (Cat. No. 3700) induced IL-1β release from LPS-primed bone marrow-derived macrophages (BMDMs).Spécification
(T4)-[2-Acetyl-4,4,4-trichloro-3-(imino-κN)butanamidito-κO]diphenylboron | |
Inflammasomes Inhibitors | |
98% |
2068818-02-8 | |
C18H16BCl3N2O2 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C