Learn More
Tocris Bioscience™ Imetit dihydrobromide
Code produit. 18025992
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18025992
Marque: Tocris Bioscience™ 0729/10
Standard H3 and H4 agonist (H3 > H4)
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors (Ki values are 0.3 and 2.7 nM respectively). Induces shape change in eosinophils with an EC50 of 25 nM. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32385-58-3
Formule moléculaire C6H12Br2N4S
Spécification
Nom chimique ou matériau Imetit dihydrobromide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 332.06
Pureté >98%
Poids moléculaire 332.06