Learn More
VACUUBRAND™ Joint torique en NBR
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
4 x 2mm
6 x 2mm
12 x 2mm
18 x 2,5mm
26 x 3mm
72 x 3mm
94 x 3mm
98 x 2,5mm
160 x 3mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Pack |
| Type de produit | Joint torique |
| Matériau | NBR |
| Dimensions | 26 x 3mm |