Learn More
Tocris Bioscience™ NCL 00017509
GREENER_CHOICE
Code produit. 30000926
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 30000926
Marque: Tocris Bioscience™ 5150/1
Potent and reversible NIMA related kinase 2 (Nek2) inhibitor
NCL 00017509 is a potent and reversible NIMA related kinase 2 (Nek2) inhibitor (IC50 = 56 nM). Induces increased mitotic abnormalities and mitotic delay. Cell permeable and active in vivo. In mice bearing pancreatic tumors, NCL 00017509 decreases PD-L1 expression and induces an anticancer immune response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(6-Ethynyl-9H-purin-2-yl)amino]benzeneacetamide
CAS 1507367-00-1
Quantité 1 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Formule moléculaire C15H12N6O
Poids de la formule 292.3
Forme physique Solid
Pureté >97%
Poids moléculaire 292.302