Learn More
Memmert™ Intérieur presque étanche avec entrée / sortie de gaz pour UN55
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UN55
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entrée / sortie de gaz par 2 tubes avec clapets à bille
- Clarification technique requise pour la combinaison avec d’autres options
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN55 |
| Type | Intérieur |
| Comprend | Entrée / sortie de gaz |