Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Matrix Standard
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
1 tube d’étalon de matrice NED
L’étalon de matrice NED™ peut être utilisé pour analyser des fragments d’ADN marqués 6-FAM™, VIC®, NED™ et ROX™ dans des applications d’analyse de fragments. L’étalon peut être utilisé sur les analyseurs génétiques Applied Biosystems® 310.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 tube d’étalon de matrice NED. Conserver entre 2 et 8°C. (Ne pas congeler). |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Marqueur ou colorant | NED |
| Gamme de produits | NED |
| Type de produit | Étalon de matrice |
| Quantité | 1 tube |
| Conditions d’expédition | Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche