Learn More
Aalborg™ Vanne à pointeau pour débitmètre en laiton
Click to view available options
Débit d’air:
20000°ml/min.
5000°ml/min.
60000°ml/min.
Vitesse de l’écoulement d’eau:
1 200 ml/min
350 ml/min;;en;
3 500 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en trois tailles d’aiguilles d’orifice qui se chevauchent facilement.
- Ces vannes polyvalentes, robustes et fiables conviennent aux instruments de laboratoire, aux paillasses ou au contrôle de flux OEM.
- Les vannes sont offertes en modes de débit droit (T) et à 90 degré (L). Toutes les vannes sont fournies avec des orifices d’entrée et de sortie FNPT de 1/8 po. Ports d’entrée et de sortie FNPT.
- Les cartouches de vannes sont également interchangeables avec les vannes intégrées de la gamme de débitmètres modèles P, T, S et G d’Aalborg.
- Fermeture étanche antibulle
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Débitmètre pour liquides/gaz 150 mm |
| Type | Valve standard |
| Débit d’air | 5000°ml/min. |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | 350 ml/min;;en; |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 82°C |