Learn More
BRAND™ Robinet à pointeau et robinet d’arrêt latéral à burette
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burette de 2 à 50 ml
Burette de 25 ml
Burette de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Boîtier de vanne avec pointe burette de précision en verre borosilicaté 3.3
- Broche de vanne en PTFE interchangeable, bouchon en PP et dispositif de rétention
- Ouverture de la vanne de 0 à 2,5 mm
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt |
| Diamètre (métrique) | de 0 à 2,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Burette de 2 à 50 ml |