Learn More
Terumo™ Aiguilles
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
27 g
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Calibre d’aiguille | 27 g |
| Diamètre (métrique) externe | 0.4 mm |
| Type de produit | Needle |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 21 mm |
| Stérilité | Stérile |