Learn More
Terumo™ Aiguilles
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
30 g
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Calibre d’aiguille | 30 g |
| Diamètre (métrique) externe | 0.3 mm |
| Type de produit | Needle |
| Stérilité | Stérile |