Learn More
R&D Systems™ Negative Control oligodeoxynucleotide Human
Code produit 18113275 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18113275 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18113275 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP231135
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 μg/μL
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,1 mg
Type Negative Control Oligodeoxynucleotide