Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective pour Neisseria
Description
Isolez et cultivez des espèces pathogènes de Neisseria avec la gélose sélective Thermo Scientific™ Neisseria, un milieu spécialement formulé avec un mélange de peptones qui comprend des produits de digestion enzymatique de viande et de plante et de l’amidon pour s’assurer que les métabolites toxiques produits par Neisseria sont absorbés. Des tampons au phosphate sont également inclus en vue d’éviter les changements de pH en raison de la production d’amine qui pourrait affecter la survie de l’organisme.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Testée conformément à la norme CEN ISO/TS 11133-2. La formulation de ce milieu est conforme à la norme ISO 4833. |
| Couleur | Couleur marron, opaque |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Gélose sélective pour Neisseria |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |