missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nelfinavir, MedChemExpress

Code produit. 16479007
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16479007

Marque: Medchem Express HY15287

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.

Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.

Spécification

Nom chimique ou matériau Nelfinavir
Forme physique Solid
CAS 159989-64-7
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H45N3O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme AG1341
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.12 mM)
SMILES [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2
Poids moléculaire (g/mol) 567.78
Poids de la formule 567.78
Pourcentage de pureté 96.9%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis