Learn More
Nelfinavir, MedChemExpress
Code produit. 16496418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16496418
Marque: Medchem Express HY15287
MedChemExpress Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.
Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nelfinavir
Forme physique Solid
CAS 159989-64-7
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H45N3O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme AG1341
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.12 mM)
SMILES [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2
Poids moléculaire (g/mol) 567.78
Poids de la formule 567.78
Pourcentage de pureté 96.9%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.