Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mésylate de nelfinavir
Code produit. 17261202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17261202
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466200010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159989-65-8
Formule moléculaire C32H45N3O4S CH4O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau Mésylate de nelfinavir
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : 4,9 g/L à 25°C. Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol
Point de fusion 131,0°C à 135,0°C
Poids de la formule 663,89
Clé InChI NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N
SMILES CS(O)(=O)=O.CC1=C(O)C=CC=C1C(=O)N[C@@H](CSC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN1C[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)NC(C)(C)C
Nom IUPAC (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylphenyl)formamido]-4-(phenylsulfanyl)butyl]-decahydroisoquinoline-3-carboxamide; methanesulfonic acid
Poids moléculaire (g/mol) 663.89