Få mere at vide
Nelonemdaz, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476787
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476787
Brand: Medchem Express HY106408
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Nelonemdaz (Salfaprodil free base) is an NR2B-selective and uncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate (NMDA). Nelonemdaz is also a free radical scavenger. Nelonemdaz has excellent neuroprotection against NMDA- and free radical-induced cell death.
Nelonemdaz (Salfaprodil free base) is an NR2B-selective and uncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate (NMDA). Nelonemdaz is also a free radical scavenger. Nelonemdaz has excellent neuroprotection against NMDA- and free radical-induced cell death.
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Nelonemdaz
CAS 640290-67-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H8F7NO3
Quantité 5 mg
Synonyme Salfaprodil free base Neu2000
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 112.5 mg/mL (293.57 mM)
SMILES OC(C1=C(O)C=CC(NCC2=C(C(F)=C(C(F)(F)F)C(F)=C2F)F)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 383.22
Poids de la formule 383.22
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.