Learn More
Thomil™ Désinfectant hydroalcoolique bactéricide et virucide Neo Quick
Product Code. 17024287
Encompass
Click to view available options
Volume (métrique):
750 mL
4 L
Conditionnement:
Étiquetage : Anglais, français, allemand, italien, portugais, russe,arabe, espagnol et chinois
This item is not returnable. View return policy
Contient des liquides inflammables et des vapeurs. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d’autres sources d’inflammation.
Product Code. 17024287
Brand: Thomil™ LSLG053EX
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Contient des liquides inflammables et des vapeurs. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d’autres sources d’inflammation.
Neo Quick s’évapore rapidement avec un haut niveau d’efficacité bactéricide et virucide. La solution non diluée peut être appliquée directement à n’importe quelle surface ou textile.
  • Efficacité bactéricide démontrée contre Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus hirae, Salmonella Typhimorium, Listeria Monocytogenes et Pseudomonas Aeruginosa
  • Efficacité virucide démontrée contre le poliovirus, le rotavirus, l’adénovirus et le norovirus murin
  • Le produit a également été testé contre des virus à enveloppes (coronavirus, VIH, grippe A H1N1, Herpesviridae, hépatite B, C et D, rougeole, rubéole) selon les normes UNE-EN 14476
  • La solution contient un mélange d’alcools comprenant de l’éthanol à 65 %, de l’isopropanol à 3,1 % et du chlorure de benzalkonium à 0,008 %.
  • Ne tache pas, ne laisse pas de résidus et n’a pas l’odeur caractéristique de l’alcool
  • Évaporation rapide pour qu’il n’y ait pas besoin de rinçage
  • Utilisable sur toutes les surfaces où une désinfection est nécessaire
  • Enregistré auprès de la DGSP en Espagne, du NHS au Royaume-Uni, de l’ANSES en France, de la DGS et de la DGAV au Portugal, et du PCS en Irlande
Specifications
Type de produit Désinfectant chimique
Forme Liquide
pH 6,5 à 8,5
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Point d’ébullition 84°C
Certifications/Conformité UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composition Éthanol 65 %, isopropanol 3,1 %, ammonium quaternaire 0,008 %
Concentration 50 – ≤75 %, 1 – ≤5 %
Type de conteneur Canister
Contenu et stockage 5°C à 30°C
Description Désinfectant hydroalcoolique bactéricide & virucide Neo Quick
Jetable Non
Filtré Non filtré
À utiliser avec (application) Désinfection de tous les types de surfaces
Conditionnement Étiquetage : Anglais, français, allemand, italien, portugais, russe,arabe, espagnol et chinois
Quantité 2 unités/boîte
Volume (métrique) 4 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt