Learn More
Thomil™ Désinfectant hydroalcoolique bactéricide et virucide Neo Quick
Code produit. 17044287
Encompass
Click to view available options
Volume (métrique):
750 mL
4 L
Conditionnement:
Étiquetage : Anglais, français, allemand, italien, portugais, russe,arabe, espagnol et chinois
Contient des liquides inflammables et des vapeurs. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d’autres sources d’inflammation.
Code produit. 17044287
Marque: Thomil™ LSLG056EX
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Contient des liquides inflammables et des vapeurs. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d’autres sources d’inflammation.
Neo Quick s’évapore rapidement avec un haut niveau d’efficacité bactéricide et virucide. La solution non diluée peut être appliquée directement à n’importe quelle surface ou textile.
  • Efficacité bactéricide démontrée contre Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus hirae, Salmonella Typhimorium, Listeria Monocytogenes et Pseudomonas Aeruginosa
  • Efficacité virucide démontrée contre le poliovirus, le rotavirus, l’adénovirus et le norovirus murin
  • Le produit a également été testé contre des virus à enveloppes (coronavirus, VIH, grippe A H1N1, Herpesviridae, hépatite B, C et D, rougeole, rubéole) selon les normes UNE-EN 14476
  • La solution contient un mélange d’alcools comprenant de l’éthanol à 65 %, de l’isopropanol à 3,1 % et du chlorure de benzalkonium à 0,008 %.
  • Ne tache pas, ne laisse pas de résidus et n’a pas l’odeur caractéristique de l’alcool
  • Évaporation rapide pour qu’il n’y ait pas besoin de rinçage
  • Utilisable sur toutes les surfaces où une désinfection est nécessaire
  • Enregistré auprès de la DGSP en Espagne, du NHS au Royaume-Uni, de l’ANSES en France, de la DGS et de la DGAV au Portugal, et du PCS en Irlande
Specifications
Type de produit Désinfectant chimique
Forme Liquide
pH 6,5 à 8,5
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Point d’ébullition 84°C
Certifications/Conformité UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composition Éthanol 65 %, isopropanol 3,1 %, ammonium quaternaire 0,008 %
Concentration 50 – ≤75 %, 1 – ≤5 %
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Contenu et stockage 5°C à 30°C
Description Désinfectant hydroalcoolique bactéricide & virucide Neo Quick
Jetable Non
Filtré Non filtré
À utiliser avec (application) Désinfection de tous les types de surfaces
Conditionnement Étiquetage : Anglais, français, allemand, italien, portugais, russe,arabe, espagnol et chinois
Quantité 6 unités/boîte
Volume (métrique) 750 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • neo quick
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, propan-2-ol, quarternary ammonium compounds
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.