Learn More
Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Description
LaboClean FLA is used for machine cleaning/disinfecting of laboratory equipment. It is Ideal for use in medical, biological, microbiological and chemical laboratories and is suitable for use with glass, stainless steel, plastic and ceramic equipment, including pharmacy glass and animal cages. (It is not suitable for anodized aluminum and other light metal alloys.)
Specifications:
- Density: 1.4g/cm3 at 20°C
- Viscosity: <50 mPa•s
- Titration factor: 0.37
- Dose: 2–6ml/l (depending on the degree of contamination of the flushing material)
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide concentré |
| pH | 12.5 to 12.9 (2 to 6 mL/L aq. soln., 20°C) |
| Aspect | Clear Yellowish Brown |
| Composition | 5–15% polycarboxylate, 25–50%potassium hydroxide |
| Type de conteneur | Cannister |
| Contenu et stockage | Store at 0°C to 30°C for up to 3 years. |
| À utiliser avec (application) | Machine cleaning/disinfecting of laboratory equipment made of glass, stainless steel, plastic and ceramic. |
| Volume (métrique) | 25 kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher LaboClean FLA
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide