Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher MediClean Forte
Click to view available options
Volume (métrique):
20 L
Conditionnement:
20L
Description
- Détergent, concentré liquide
- Contient des sources d’alcalinité
- Contient des enzymes
- Contient des surfactants
- Excellente compatibilité avec les matériaux, application universelle.
- Les résidus de sang séché et dénaturé sont éliminés de façon fiable.
- Empêche le redépôt des résidus de protéines.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 10,4 à 10,8 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | < 5 % de surfactants non ioniques et anioniques et enzymes |
| Concentration | 2 à 10 ml/l |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | Entre 0°C et 25°C. Utilisable pendant 2 ans lorsqu’il est conservé selon les recommandations. |
| Densité | 1,1 g/cm3 (20°C) |
| Description | 390 x 290 x 240 mm |
| Filtré | À filtre |
| Afficher plus |