Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher N
Code produit. 11785773
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Type de conteneur:
Canister
Flacon
Conditionnement:
1 pièce
25kg
5L
Code produit. 11785773
Marque: Dr.Weigert™ 420187
Neodisher N : détergent acidique et agent neutralisant liquide. Neutralise par ajout au premier rinçage après utilisation de détergent alcalin. Nettoyage acide automatisé des cages animales.
  • À base d’acide phosphorique
  • Le Neodisher N est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
  • Disponibles en flacons ou en boîtes
  • A de très bonnes propriétés de rinçage
  • Convient pour une utilisation avec : instruments chirurgicaux, articles d’anesthésie, récipients, chaussures chirurgicales, biberons et autres dispositifs médicaux, ainsi que verrerie de laboratoire
  • Exempt de surfactantDosage compris entre 2 et 4 ml/l
  • Facteur de titration : 0,16
Spécification
Type de produit Neodisher N
Forme Liquide
pH 2,2 à 1,8
Stérilité Non stériles
Composition Acide phosphorique, acide citrique
Concentration 1 à 4 ml/l
Type de conteneur Flacon
Dimensions (L x l x H) 250 x 100 x 60 mm
À utiliser avec (application) Neutralisation de tous les dépôts de résidus alcalins sur la verrerie de laboratoire ou pour le pré-nettoyage acide
Conditionnement 12/paquet
Quantité 12/paquet
Volume (métrique) 1 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • neodisher N
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.