Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Code produit. p-8010314
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
10L
12 pièces
Code produit. 11738393
Marque: Dr.Weigert™ 420230
Edge
Neodisher Z : liquide pour agent neutralisant acide. Neutralise par ajout au premier rinçage après utilisation de détergent alcalin. Sans surfactant et phosphate.
  • À base d’acide citrique
  • Le Neodisher Z est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
  • Sans phosphate, acide phosphorique, composés des nitrogènes et surfactants
  • Dosage compris entre 2 et 4 ml/l
  • Doux pour les matériaux
  • Verrerie de laboratoire dans les laboratoires médicaux, industriels et d’eau
Spécification
Type de produit Neodisher Z
Forme Liquide
pH 3 à 2,6
Stérilité Non stériles
Composition Acide citrique, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one
Concentration 1 à 5 ml/l
Densité 1,2 g/cm3 (20°C)
Description 310 x 230 x 180 mm
Filtré À filtre
Volume (métrique) 10 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • neodisher Z
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: citric acid, anhydrous