Learn More
Néodyme à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Description
Néodyme à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neodymium |
| CAS | 7440-00-8 |
| Méthodes | ICP/ICPMS |
| Noms d’analytes ou de composants | Neodymium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Nd |
| Concentration | 1000 μg/g |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Nd |
| Formule InChI | InChI=1S/Nd |
| Afficher plus |