Learn More
Néodyme à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Product Code. 17941576
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Unit Size:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17941576 200 g 200g
17990976 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17941576 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGOND5000200G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Néodyme à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Neodymium
CAS 7440-00-8
Méthodes ICP/ICPMS
Noms d’analytes ou de composants Neodymium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Nd
Concentration 1000 μg/g
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nd
Formule InChI InChI=1S/Nd
SMILES [Nd]
Nom IUPAC néodyme
Solvent or Matrix Huile d’hydrocarbures
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Quantité 200 g
Poids de la formule 143,91 g/mol