Learn More
Chlorure de néodyme(III), 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10563041 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10563041 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10563041 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 315070050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) chloride
Point de fusion 784°C
Note relative au nom 99.9%
CAS 10024-93-8
Couleur Blanc
% min. CAS 99.85
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule moléculaire Cl3Nd
Formule linéaire Cl3Nd
Numéro MDL MFCD00011132
Merck Index 10, 6295
Informations sur la solubilité Solubility in water: 96.7g/100mL (13°C)
Poids moléculaire (g/mol) 250.59
Poids de la formule 250.59
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité Base de métaux à l’état de traces