Learn More
Nitrate de néodyme(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327647 50 g 50g
11337647 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012912.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16454-60-7 | H12N3NdO15 | 438.344 g/mol
Neodymium(III) nitrate hexahydrate is used to prepare nanoparticles of neodymium oxybromide and neodymium oxide. It is also used in coloring glasses and for doping some glass lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16454-60-7
Formule moléculaire H12N3NdO15
Poids moléculaire (g/mol) 438.344
Numéro MDL MFCD00149799
Clé InChI VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate
CID PubChem 204494
Nom IUPAC néodyme(3+) ; trinitrate ; hexahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion ∼40°C
pH 3.0 to 4.0
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,6450
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 438.34 (330.25 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate