Learn More
Oxyde de néodyme(III), 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686802 25 g Flacon en verre 25g
10606982 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10686802 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211580250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.15€
    58.65€ / 25g
    Économisez 11.50€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Formule moléculaire Nd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.48
Numéro MDL MFCD00011134
Clé InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III)-oxide
Point de fusion 2270.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Bleu
% min. CAS 99.85
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 7.24
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Densité 7.2400g/mL
Formule linéaire ND2O3
Merck Index 14, 6450
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Poids de la formule 336.47
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces